Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-kolonner
Produktkod. 11521174 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,15μ m
0.15 μm
0,18μ m
0.18 μm
0,25μ m
0.25 μm
0.33 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11521174
Brand: Thermo Scientific™ 260965800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller fenylgrupper i polymerens ryggrad för förbättrad termisk stabilitet, minskad blödning och minskad känslighet för oxidation.
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SilMS GC-kolonner innehåller fenylgrupper i polymerens ryggrad för förbättrad termisk stabilitet, minskad blödning och minskad känslighet för oxidation.
  • Low polarity, silarylene phase with selectivity comparable to 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
  • Designed for low bleed and outstanding inertness
  • Similar to DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
  • Recommended for:
  • GC/MS applications using ion-trap systems
  • Polycyclic aromatics
  • Hydrocarbons including chlorinated hydrocarbons
  • Phthalates
  • Phenols
  • Amines
  • Organophosphates
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Max. Temperatur 330/350°C
    Diameter (metrisk) 0.18 mm
    Diameter (metrisk) Inre 0.18 mm
    Produktlinje TraceGOLD
    Stationär fas TraceGOLD™ TG-5 SilMS
    USP typ G27, G36
    För användning med (applikation) GC/MS Applications Using Ion-Trap Systems, GC/MS for Polycyclic Aromatics, Phthalates, Phenols, Amines, and Organophosphates, GC/MS for Hydrocarbons Including Chlorinated Hydrocarbons
    Filmtjocklek 0.18 μm
    Längd (metrisk) 40 m
    Polaritet Low-Polar