Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-kolonner
Produktkod. 13418018 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,15 μm
0,15μ m
0,18 μm
0,18μ m
0,25 μm
0,25μ m
0,33 μm
0,5 μm
0,5μ m
1 μm
1μ m
1.5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek unitSize
13418018 20 m 0.15 mm 0,15μ m Varje
11521174 40 m 0.18 mm 0,18 μm Varje
15297478 12 m 0.2 mm 0,33 μm Varje
13498008 10 m 0.15 mm 0,15 μm Varje
10311595 15 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10794637 15 m 0.32 mm 0,25 μm Varje
10177894 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10457524 30 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10526005 60 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10586375 15 m 0.25 mm 0,5 μm Varje
10239184 30 m 0.25 mm 0,5μ m Varje
10698905 30 m 0.32 mm 0,5μ m Varje
10260335 15 m 0.25 mm 1 μm Varje
10447914 30 m 0.25 mm 1μ m Varje
10046034 30 m 0.32 mm 1μ m Varje
10167664 60 m 0.25 mm 1μ m Varje
10702347 30 m 0.53 mm 1.5μ m Varje
13178295 20 m 0.18 mm 0,18μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 13418018 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260962760
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller fenylgrupper i polymerens ryggrad för förbättrad termisk stabilitet, minskad blödning och minskad känslighet för oxidation.
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SilMS GC-kolonner innehåller fenylgrupper i polymerens ryggrad för förbättrad termisk stabilitet, minskad blödning och minskad känslighet för oxidation.
  • Lågpolaritet, silarylenfas med selektivitet jämförbar med 5 % difenyl/95 % dimetylpolysiloxan
  • Designad för låg blödning och enastående tröghet
  • Liknar DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Rekommenderas för:
  • GC/MS-applikationer som använder jonfällningssystem
  • Polycykliska aromater
  • Kolväten inklusive klorerade kolväten
  • Ftalater
  • Fenoler
  • Aminer
  • Organofosfater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) GC/MS-applikationer som använder Ion-Trap-system, GC/MS för polycykliska aromater, ftalater, fenoler, aminer och organofosfater, GC/MS för kolväten inklusive klorerade kolväten
Filmtjocklek 0,15μ m
Längd (metrisk) 20 m
Polaritet Lågpolär
Beskrivning TG-5 SilMS 20 mx 0,15 mm x 0,15μ m
Diameter (metrisk) 0.15 mm
USP typ G27, G36
Stationär fas TraceGOLD™ TG-5 SilMS
Diameter (metrisk) Inre 0.15 mm
Produktlinje TraceGULD
Max. Temperatur (metrisk) 330/350 °C