Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,15μ m
0.15 μm
0,18μ m
0.18 μm
0,25μ m
0.25 μm
0.33 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SilMS GC-kolonner innehåller fenylgrupper i polymerens ryggrad för förbättrad termisk stabilitet, minskad blödning och minskad känslighet för oxidation.
- Low polarity, silarylene phase with selectivity comparable to 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
- Designed for low bleed and outstanding inertness
- Similar to DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Recommended for:
- GC/MS applications using ion-trap systems
- Polycyclic aromatics
- Hydrocarbons including chlorinated hydrocarbons
- Phthalates
- Phenols
- Amines
- Organophosphates
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 330/350°C |
| Diameter (metrisk) | 0.1 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.15 mm |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-5 SilMS |
| USP typ | G27, G36 |
| För användning med (applikation) | GC/MS Applications Using Ion-Trap Systems, GC/MS for Polycyclic Aromatics, Phthalates, Phenols, Amines, and Organophosphates, GC/MS for Hydrocarbons Including Chlorinated Hydrocarbons |
| Filmtjocklek | 0.15 μm |
| Längd (metrisk) | 10 m |
| Polaritet | Low-Polar |
| Beskrivning | TG-5SilMS 10m x 0.1mm x 0.1µm |