Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-kolonner med SafeGuard
Produktkod. 11810453 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
Partikelstorlek:
0,25μ m
0,5μ m
0.5 μm
Inkluderar:
10 m SafeGuard
5 m SafeGuard
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11810453
Brand: Thermo Scientific™ 260961425
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-kolonner med SafeGuard erbjuder fördelen med en integrerad SafeGuard för förlängd pelarlivslängd.
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-kolonner med SafeGuard erbjuder fördelen med en integrerad SafeGuard för förlängd pelarlivslängd.
Att använda en skyddskolonn med en TraceGOLD TG-5SILMS GC-kolonn kommer att leda till större konsekvens i resultaten över en längre tidsperiod.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 330/350 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-5 SILMS
USP typ G27, G36
För användning med (applikation) GC/MS-applikationer som använder Ion-Trap-system, GC/MS för polycykliska aromater, ftalater, fenoler, aminer och organofosfater, GC/MS för kolväten inklusive klorerade kolväten
Partikelstorlek 0,25μ m
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Lågpolär
Inkluderar 5 m SafeGuard
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.