Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-kolonner med SafeGuard
Produktkod. 11830453 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
Partikelstorlek:
0,25μ m
0,5μ m
0.5 μm
Inkluderar:
10 m SafeGuard
5 m SafeGuard
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11830453
Brand: Thermo Scientific™ 260962245
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-kolonner med SafeGuard erbjuder fördelen med en integrerad SafeGuard för förlängd pelarlivslängd.
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-kolonner med SafeGuard erbjuder fördelen med en integrerad SafeGuard för förlängd pelarlivslängd.
Att använda en skyddskolonn med en TraceGOLD TG-5SILMS GC-kolonn kommer att leda till större konsekvens i resultaten över en längre tidsperiod.
  • With integrated SafeGUARD
  • Available in a range of phases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 330/350°C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Stationär fas TraceGOLD™ TG-5 SILMS
USP typ G27, G36
För användning med (applikation) GC/MS Applications Using Ion-Trap Systems, GC/MS for Polycyclic Aromatics, Phthalates, Phenols, Amines, and Organophosphates, GC/MS for Hydrocarbons Including Chlorinated Hydrocarbons
Partikelstorlek 0.5 μm
Temperaturområde -60°C to +350°C
Filmtjocklek 0.5 μm
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Low-Polar
Inkluderar 5 m SafeGuard
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.