Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-kolonner med SafeGuard
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
De Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-kolonner med SafeGuard erbjuder fördelen med en integrerad SafeGuard för förlängd pelarlivslängd.
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-kolonner med SafeGuard erbjuder fördelen med en integrerad SafeGuard för förlängd pelarlivslängd.
Att använda en skyddskolonn med en TraceGOLD TG-5SILMS GC-kolonn kommer att leda till större konsekvens i resultaten över en längre tidsperiod.
- Med integrerad SafeGUARD
- Finns i flera faser
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 330/350 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-5 SILMS |
| USP typ | G27, G36 |
| För användning med (applikation) | GC/MS-applikationer som använder Ion-Trap-system, GC/MS för polycykliska aromater, ftalater, fenoler, aminer och organofosfater, GC/MS för kolväten inklusive klorerade kolväten |
| Partikelstorlek | 0,25μ m |
| Temperaturområde | -60 °C till +350 °C |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.