Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624SilMS GC Kolumner, μ1,4 m filmtjocklek, 0,25 mm ID, 60 m längd
Code produit 15234523 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Längd (metrisk):
60 m
Conditionnement:
Varje
Code produit Längd (metrisk) unitSize
15234523 60 m Varje
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15234523 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260593330
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Optimera analysen av flyktiga organiska ämnen med denna lågblödande, mellanpolära GC-kolonn med hög termisk stabilitet.
Optimering av analys av flyktiga organiska ämnen kräver en gaskromatografikolonn (GC) med hög termisk stabilitet. Låg blödning, midpolaritet Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624SilMS GC Columns erbjuder den perfekta prestanda- och stabilitetsprofilen för denna användning.
Konstruerad för överlägsen prestanda
  • Fas med låg till medelpolaritet, liknar 6 % cyanopropylfenylmetylpolysiloxan
  • Hög termisk stabilitet —maximala temperaturer upp till 320 °C
  • Mycket —inert utmärkt toppform för ett brett utbud av föreningar
  • Motsvarar USP G43
Användningsområden:
  • Resterande lösningsmedel
  • Flyktiga organiska föreningar
  • Alkoholer
  • Syrgas
Ett språng framåt i kolumnprestanda med låg blödning och överlägsen tröghet
  • En stabil kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat.
  • Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
  • Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
  • Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
  • Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
Rekommenderas för:
  • Alkoholer
  • Ketoner
  • Resterande lösningsmedel
  • Flyktiga ämnen
Alternativa användningsområden:
  • Syrgas
Liknar dessa kolumner:
  • DB-624
  • VF-624ms
  • CP-Select 624 CB
  • ZB-624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-624 SilMS
USP typ G43
För användning med (applikation) GC/MS
Filmtjocklek 1.4μ m
Längd (metrisk) 60 m
Beskrivning TG-624 SilMS 60 mx 0,25 mm x 1,4μ m
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.