Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624SilMS GC Kolumner, μ1,4 m filmtjocklek, 0,53 mm ID, 30 m längd
Produktkod. 15264523 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
30 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15264523 30 m Varje
1 options
Produktkod. 15264523 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260593960
Beräknad leverans: 08-12-2026
Optimera analysen av flyktiga organiska ämnen med denna lågblödande, mellanpolära GC-kolonn med hög termisk stabilitet.
Optimering av analys av flyktiga organiska ämnen kräver en gaskromatografikolonn (GC) med hög termisk stabilitet. Låg blödning, midpolaritet Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624SilMS GC Columns erbjuder den perfekta prestanda- och stabilitetsprofilen för denna användning.
Konstruerad för överlägsen prestanda
  • Fas med låg till medelpolaritet, liknar 6 % cyanopropylfenylmetylpolysiloxan
  • Hög termisk stabilitet —maximala temperaturer upp till 320 °C
  • Mycket —inert utmärkt toppform för ett brett utbud av föreningar
  • Motsvarar USP G43
Användningsområden:
  • Resterande lösningsmedel
  • Flyktiga organiska föreningar
  • Alkoholer
  • Syrgas
Ett språng framåt i kolumnprestanda med låg blödning och överlägsen tröghet
  • En stabil kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat.
  • Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
  • Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
  • Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
  • Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
Rekommenderas för:
  • Alkoholer
  • Ketoner
  • Resterande lösningsmedel
  • Flyktiga ämnen
Alternativa användningsområden:
  • Syrgas
Liknar dessa kolumner:
  • DB-624
  • VF-624ms
  • CP-Select 624 CB
  • ZB-624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-624 SilMS
USP typ G43
För användning med (applikation) GC/MS
Filmtjocklek 3μ m
Längd (metrisk) 30 m
Beskrivning TG-624 SilMS 30 mx 0,53 mm x 3,0μ m