Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 och TG-624SilMS GC kolumner
Produktkod. 10066984 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
20 m
30 m
40 m
60 m
75 m
105 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
1μ m
1.4μ m
1.8μ m
3 μm
3μ m
Stationär fas:
TraceGOLD™ TG-624
TraceGOLD™ TG-624 SilMS
Förpackningsstorlek:
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek Stationär fas unitSize
10066984 30 m 0.25 mm 1.4μ m TraceGOLD™ TG-624 Varje
15224523 30 m 0.32 mm 1.8μ m TraceGOLD™ TG-624 SilMS Varje
15244523 20 m 0.18 mm 1μ m TraceGOLD™ TG-624 SilMS Varje
15274523 60 m 0.53 mm 3μ m TraceGOLD™ TG-624 SilMS Varje
15294523 75 m 0.53 mm 3 μm TraceGOLD™ TG-624 SilMS Varje
15204533 105 m 0.53 mm 3 μm TraceGOLD™ TG-624 SilMS Varje
15284523 60 m 0.32 mm 1.8μ m TraceGOLD™ TG-624 SilMS Varje
10566575 60 m 0.25 mm 1.4μ m TraceGOLD™ TG-624 Varje
10669875 30 m 0.32 mm 1.8μ m TraceGOLD™ TG-624 Varje
10240055 60 m 0.32 mm 1.8μ m TraceGOLD™ TG-624 Varje
10197844 30 m 0.53 mm 3μ m TraceGOLD™ TG-624 Varje
10753307 60 m 0.53 mm 3μ m TraceGOLD™ TG-624 Varje
10016074 105 m 0.53 mm 3μ m TraceGOLD™ TG-624 Varje
10535255 75 m 0.53 mm 3μ m TraceGOLD™ TG-624 Varje
10280385 20 m 0.18 mm 1μ m TraceGOLD™ TG-624 Varje
10763307 40 m 0.18 mm 1μ m TraceGOLD™ TG-624 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 10066984 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260853320
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimera analysen av flyktiga organiska ämnen med denna lågblödande, mellanpolära GC-kolonn med hög termisk stabilitet.
Analysera kvarvarande lösningsmedel, flyktiga organiska föreningar, alkoholer och oxygenater med hjälp av Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 och TG-624SilMS GC kolumner. Båda faserna erbjuder fasen med låg till medelpolaritet, 6 % cyanopropylfenylmetylpolysilozan.
  • TraceGOLD TG-624 GC Kolumner ger 90+% upplösning av de första sex gaserna i EPA Method 8260 och EPA Method 524.4. Dessa kolumner är också idealiska för EPA-metoderna 624 och 608.
  • TraceGOLD TG-624SilMS GC Kolumner ger hög termisk stabilitet med maximala temperaturer upp till 320 C, °vilket är idealiskt för analys av flyktiga organiska ämnen. De är mycket inerta, vilket ger utmärkt toppform för ett brett spektrum av föreningar.
Konstruerad för överlägsen prestanda
  • Fas med låg till medelpolaritet, liknar 6 % cyanopropylfenylmetylpolysiloxan
  • Hög termisk stabilitet —maximala temperaturer upp till 320 °C
  • Mycket —inert utmärkt toppform för ett brett utbud av föreningar
  • Motsvarar USP G43
Användningsområden:
  • Resterande lösningsmedel
  • Flyktiga organiska föreningar
  • Alkoholer
  • Syrgas
Ett språng framåt i kolumnprestanda med låg blödning och överlägsen tröghet
  • En stabil kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat.
  • Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
  • Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
  • Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
  • Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
Rekommenderas för:
  • Alkoholer
  • Ketoner
  • Resterande lösningsmedel
  • Flyktiga ämnen
Alternativa användningsområden:
  • Syrgas
Liknar dessa kolumner:
  • DB-624
  • VF-624ms
  • CP-Select 624 CB
  • ZB-624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Oxygenatanalys, GC/MS för flyktiga organiska föreningar, GC/MS för alkoholer, GC/MS för Oxygenates
Filmtjocklek 1.4μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Mellanpolär
Beskrivning 1,4 um Tjocklek; 0,25 mm ID; 30 m Längd
Diameter (metrisk) 0.25 mm
USP typ G43
Stationär fas TraceGOLD™ TG-624
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Max. Temperatur (metrisk) 240 °C
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.