Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 och TG-624SilMS GC kolumner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Analysera kvarvarande lösningsmedel, flyktiga organiska föreningar, alkoholer och oxygenater med hjälp av Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 och TG-624SilMS GC kolumner. Båda faserna erbjuder fasen med låg till medelpolaritet, 6 % cyanopropylfenylmetylpolysilozan.
- TraceGOLD TG-624 GC Kolumner ger 90+% upplösning av de första sex gaserna i EPA Method 8260 och EPA Method 524.4. Dessa kolumner är också idealiska för EPA-metoderna 624 och 608.
- TraceGOLD TG-624SilMS GC Kolumner ger hög termisk stabilitet med maximala temperaturer upp till 320 C, °vilket är idealiskt för analys av flyktiga organiska ämnen. De är mycket inerta, vilket ger utmärkt toppform för ett brett spektrum av föreningar.
- Fas med låg till medelpolaritet, liknar 6 % cyanopropylfenylmetylpolysiloxan
- Hög termisk stabilitet —maximala temperaturer upp till 320 °C
- Mycket —inert utmärkt toppform för ett brett utbud av föreningar
- Motsvarar USP G43
- Resterande lösningsmedel
- Flyktiga organiska föreningar
- Alkoholer
- Syrgas
- En stabil kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat.
- Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
- Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
- Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
- Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
- Alkoholer
- Ketoner
- Resterande lösningsmedel
- Flyktiga ämnen
- Syrgas
- DB-624
- VF-624ms
- CP-Select 624 CB
- ZB-624
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 240 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-624 |
| USP typ | G43 |
| För användning med (applikation) | Oxygenatanalys, GC/MS för flyktiga organiska föreningar, GC/MS för alkoholer, GC/MS för Oxygenates |
| Filmtjocklek | 1.4μ m |
| Längd (metrisk) | 60 m |
| Polaritet | Mellanpolär |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.