Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 och TG-624SilMS GC kolumner
Produktkod. p-4522414 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
105 m
20 m
30 m
40 m
60 m
75 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
1μ m
1.4μ m
1.8μ m
3 μm
3μ m
Stationär fas:
TraceGOLD™ TG-624
TraceGOLD™ TG-624 SilMS
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10066984
Brand: Thermo Scientific™ 260853320
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimera analysen av flyktiga organiska ämnen med denna lågblödande, mellanpolära GC-kolonn med hög termisk stabilitet.
Analysera kvarvarande lösningsmedel, flyktiga organiska föreningar, alkoholer och oxygenater med hjälp av Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 och TG-624SilMS GC kolumner. Båda faserna erbjuder fasen med låg till medelpolaritet, 6 % cyanopropylfenylmetylpolysilozan.
  • TraceGOLD TG-624 GC Kolumner ger 90+% upplösning av de första sex gaserna i EPA Method 8260 och EPA Method 524.4. Dessa kolumner är också idealiska för EPA-metoderna 624 och 608.
  • TraceGOLD TG-624SilMS GC Kolumner ger hög termisk stabilitet med maximala temperaturer upp till 320 C, °vilket är idealiskt för analys av flyktiga organiska ämnen. De är mycket inerta, vilket ger utmärkt toppform för ett brett spektrum av föreningar.
Konstruerad för överlägsen prestanda
  • Fas med låg till medelpolaritet, liknar 6 % cyanopropylfenylmetylpolysiloxan
  • Hög termisk stabilitet —maximala temperaturer upp till 320 °C
  • Mycket —inert utmärkt toppform för ett brett utbud av föreningar
  • Motsvarar USP G43
Användningsområden:
  • Resterande lösningsmedel
  • Flyktiga organiska föreningar
  • Alkoholer
  • Syrgas
Ett språng framåt i kolumnprestanda med låg blödning och överlägsen tröghet
  • En stabil kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat.
  • Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
  • Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
  • Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
  • Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
Rekommenderas för:
  • Alkoholer
  • Ketoner
  • Resterande lösningsmedel
  • Flyktiga ämnen
Alternativa användningsområden:
  • Syrgas
Liknar dessa kolumner:
  • DB-624
  • VF-624ms
  • CP-Select 624 CB
  • ZB-624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 240 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-624
USP typ G43
För användning med (applikation) Oxygenatanalys, GC/MS för flyktiga organiska föreningar, GC/MS för alkoholer, GC/MS för Oxygenates
Filmtjocklek 1.4μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Mellanpolär
Beskrivning 1,4 um Tjocklek; 0,25 mm ID; 30 m Längd
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.