Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-ALC Plus GC Kolumn
Produktkod. 15274533 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
1.8μ m
3μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15274533
Brand: Thermo Scientific™ 260633390
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd den mest använda MS-fasen i gaskromatografi med 5% fenylfasen Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC kolumn.
  • Fas med låg polaritet, 5 % difenyl/95 % dimetylpolysiloxan
  • Låg blödning för utmärkt signal-brusförhållande, känslighet och masspektral integritet
  • Exceptionell tröghet idealisk för analys av aktiva föreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 260 °C
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Filmtjocklek 1.8μ m
Längd (metrisk) 30 mm