Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC Plus II GC-kolonner
Produktkod. 13456846 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
30 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,5μ m
1μ m
1.2μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13456846
Brand: Thermo Scientific™ 260732260
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför snabb, fullständig separation av blodalkoholer och andra flyktiga föreningar genom gaskromatografi Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC-kolonner.
Utför snabb och fullständig separation av blodalkoholer genom headspace gaskromatografi (GC) med hjälp av Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC-kolonner. Dessa kolonner är också idealiska för analys av andra flyktiga föreningar inklusive missbrukade inhalationsbedövningsmedel,γ -hydroxibutyrat (GHB),γ -butyrolakton (GBL), glykoler och vanliga industriella lösningsmedel. TraceGOLD TG-ALC-kolonner har låg blödning för utmärkt signal-brusförhållande, känslighet och masspektral integritet. Obs: Blodalkoholanalys kräver dubbelkolumnbekräftelse vid användning av GC-FID
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 260 °C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TG-ALC Plus II
För användning med (applikation) Headspace Analys, Alkoholanalys i blodet
Filmtjocklek 1.2μ m
Längd (metrisk) 30 m
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.