Läs mer
Beskrivelse
Utför snabb och fullständig separation av blodalkoholer genom headspace gaskromatografi (GC) med hjälp av Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC-kolonner. Dessa kolonner är också idealiska för analys av andra flyktiga föreningar inklusive missbrukade inhalationsbedövningsmedel,γ -hydroxibutyrat (GHB),γ -butyrolakton (GBL), glykoler och vanliga industriella lösningsmedel. TraceGOLD TG-ALC-kolonner har låg blödning för utmärkt signal-brusförhållande, känslighet och masspektral integritet. Obs: Blodalkoholanalys kräver dubbelkolumnbekräftelse vid användning av GC-FID
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Tekniske data
Tekniske data
| Max. Temperatur | 260 °C |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TG-ALC Plus II |
| För användning med (applikation) | GC/MS |
| Filmtjocklek | 0,5μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.