Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-ALC1 GC-kolonner
Produktkod. 13436846 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
0.32 mm
0.53 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
13436846 0.32 mm Varje
13446846 0.53 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13436846 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260743390
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Analysera blodalkoholer med denna kolonn med ultralåga blödningar för ökad känslighet och reproducerbarhet
Analysera blodalkoholer med ökad känslighet och reproducerbarhet med hjälp av Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC Plus I kolumner.
Omdefiniera dina förväntningar på GC:
  • Låg blödning ger utmärkt signal-brusförhållande, känslighet och masspektral integritet.
  • Snabb analystid underlättar fullständig separering av blodalkoholer.
  • Mycket inert fas säkerställer utmärkt toppform och känslighet.
  • Användningsområden
  • Alkoholanalys i blodet
  • Missbrukade inhalationsbedövningsmedel
  • γ-hydroxibutyrat (GHB)
  • γ-butyrolakton (GBL)
  • Glykoler
  • Vanliga industriella lösningsmedel
Ett språng framåt i prestanda med låg blödning och överlägsen tröghet:
  • En stabil kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat.
  • Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
  • Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
  • Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
  • Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
  • Proprietär fas underlättar analys av svåranalyserade föreningar
Liknar:
  • Rtx™ BAC Plus 1
  • Rtx™ BAC Plus 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) GC-MS eller TG-ALC Plus II dubbelkolumnbekräftelse vid användning av GC-FID
Filmtjocklek 1.8μ m
Längd (metrisk) 30 m
Beskrivning TraceGOLD TG-ALC PLUS I GC-kolonn, 30 m X 0,32 mm X 1,8μ m
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Stationär fas TG-ALC Plus I
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Produktlinje TraceGULD
Max. Temperatur (metrisk) 260 °C