Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-ALC1 GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
0.32 mm
0.53 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
Analysera blodalkoholer med ökad känslighet och reproducerbarhet med hjälp av Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC Plus I kolumner.
Omdefiniera dina förväntningar på GC:
- Låg blödning ger utmärkt signal-brusförhållande, känslighet och masspektral integritet.
- Snabb analystid underlättar fullständig separering av blodalkoholer.
- Mycket inert fas säkerställer utmärkt toppform och känslighet.
- Användningsområden
- Alkoholanalys i blodet
- Missbrukade inhalationsbedövningsmedel
- γ-hydroxibutyrat (GHB)
- γ-butyrolakton (GBL)
- Glykoler
- Vanliga industriella lösningsmedel
- En stabil kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat.
- Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
- Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
- Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
- Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
- Proprietär fas underlättar analys av svåranalyserade föreningar
- Rtx™ BAC Plus 1
- Rtx™ BAC Plus 2
Specifications
Specifications
| Max. Temperatur | 260 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TG-ALC Plus I |
| För användning med (applikation) | GC-MS eller TG-ALC Plus II dubbelkolumnbekräftelse vid användning av GC-FID |
| Filmtjocklek | 1.8μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Beskrivning | TraceGOLD TG-ALC PLUS I GC-kolonn, 30 m X 0,32 mm X 1,8μ m |