Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-dioxin GC-kolonner
Produktkod. 15277478 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
40 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.18 mm
0.25 mm
Partikelstorlek:
0,18μ m
0,25μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Partikelstorlek Förpackningsstorlek
15277478 40 m 0.18 mm 0,18μ m Varje
15267478 60 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15277478 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260664800
Beräknad leverans: 03-12-2026
Analysera giftiga dioxiner och furankongener med oöverträffad prestanda och reproducerbarhet.
Analysera giftiga dioxiner och furankongener med oöverträffad prestanda och reproducerbarhet med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-dioxin GC-kolonner.
  • Konstruerad för överlägsen prestanda
  • Isomerspecificitet för 2,3,7,8-TCDD och 2,3,7,8-TCDF uppnås med en enda GC-kolonn
  • Hög termisk stabilitet —maximala temperaturer upp till 340 °C
  • Unik selektivitet för giftiga dioxin- och furankongener för användning som bekräftelse GC-kolonn
Användningsområden:
  • Dioxiner
  • Furans
Ett språng framåt i kolumnprestanda med låg blödning och överlägsen tröghet
  • Denna stabila kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat.
  • Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
  • Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
  • Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
  • Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
Liknar:
  • Rtx-dioxin2
  • DB-dioxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 40 m
Diameter (metrisk) Inre 0.18 mm
Partikelstorlek 0,18μ m
Stationär fas TraceGOLD TG-dioxin
Beskrivning TG-dioxin GC-kolonner
Produktlinje TraceGULD
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.