Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I och II GC kolumner
Produktkod. 11511134 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
15 m
20 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk):
0.1 mm
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0.1 μm
0.14 μm
0.18 μm
0,2μ m
0.2 μm
0,25μ m
0.25 μm
0,32μ m
0.5 μm
Stationär fas:
TraceGOLD™ TG-OCP I
TraceGOLD™ TG-OCP II
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11511134
Brand: Thermo Scientific™ 260785760
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Analysera klororganiska bekämpningsmedel och herbicider med ultralåg blödning, överlägsen känslighet, utmärkt toppform och de högsta nivåerna av reproducerbarhet.
Analysera klororganiska bekämpningsmedel och herbicider med ultralåg blödning, överlägsen känslighet, utmärkt toppform och de högsta nivåerna av reproducerbarhet med hjälp av Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I och TG-OCP II gaskromatografikolonner.
Ett språng framåt i prestanda med låg blödning och överlägsen tröghet:
  • Denna stabila kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat; det låga baslinjebruset möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
  • Genom att minimera kolonnblödning förlängs intervallet mellan schemalagt underhåll, vilket leder till högre produktivitet.
  • Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
  • Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
Omdefiniera dina förväntningar på gaskromatografi:
  • Låg blödning med utmärkt signal-brusförhållande, känslighet och masspektral integritet
  • Snabb analystid för att underlätta fullständig separation av klorerade bekämpningsmedel
  • Idealisk för USA EPA-metoder 8081, 608 och CLP
Proprietär formulering underlättar analys av svåra föreningar:
  • Den sura naturen hos silanolgrupperna som är förhärskande inom många GC-kolonner kan resultera i adsorption av basiska föreningar, vilket ofta leder till toppsvans.
  • I TraceGOLD GC-kolonner är grundläggande funktionella grupper bundna till kolonnytan för att minska effekterna av svans och förbättra reproducerbarhet och känslighet från kör till körning.
Rekommenderad användning:
  • Organiska klorbekämpningsmedel
  • Herbicider
Liknar:
  • Rtx™ -CLPesticider
  • Rtx™ -CLPesticider2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Max. Temperatur 340 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-OCP I
För användning med (applikation) Herbicidanalys, GC/MS för herbicider
Filmtjocklek 0,32μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Icke-polär
Beskrivning 30 mx 0,32 mm x 0,32μ m
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis