Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I och II GC kolumner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Analysera klororganiska bekämpningsmedel och herbicider med ultralåg blödning, överlägsen känslighet, utmärkt toppform och de högsta nivåerna av reproducerbarhet med hjälp av Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I och TG-OCP II gaskromatografikolonner.
- This low-bleed, stable column produces consistent results; the low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes.
- Minimizing column bleed extends the interval between scheduled maintenance, leading to higher productivity.
- Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
- Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult-to-analyze compounds.
- Low bleed with excellent signal-to-noise ratio, sensitivity and mass spectral integrity
- Fast analysis time to facilitate full separation of chlorinated pesticides
- Ideal for U.S. EPA methods 8081, 608 and CLP
- The acidic nature of the silanol groups prevalent within many GC columns can result in the adsorption of basic compounds, which frequently leads to peak tailing.
- In TraceGOLD GC columns, basic functional groups are bonded onto the column surface to reduce the effects of tailing and improve run-to-run reproducibility and sensitivity.
- Organochlorine pesticides
- Herbicides
- Rtx™-CLPesticides
- Rtx™-CLPesticides2
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 340°C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-OCP I |
| För användning med (applikation) | GC/MS for Organochlorine Pesticides, GC/MS for Herbicides |
| Filmtjocklek | 0.25 μm |
| Längd (metrisk) | 60 m |
| Polaritet | Non-Polar |
| Beskrivning | 60m x 0.25mm x 0.25um |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.