Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I och II GC kolumner
Produktkod. 11581114 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 m
15 m
20 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk):
0.1 mm
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1 μm
0,14 μm
0,18 μm
0,2 μm
0,2μ m
0,25 μm
0,25μ m
0,32μ m
0,5 μm
Stationär fas:
TraceGOLD™ TG-OCP I
TraceGOLD™ TG-OCP II
Förpackningsstorlek:
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Filmtjocklek Stationär fas Förpackningsstorlek
11581114 30 m 0.25 mm 0,2μ m TraceGOLD™ TG-OCP II Varje
11521124 10 m 0.1 mm 0,1 μm TraceGOLD™ TG-OCP I Varje
11531124 15 m 0.25 mm 0,25 μm TraceGOLD™ TG-OCP I Varje
11541124 30 m 0.25 mm 0,25μ m TraceGOLD™ TG-OCP I Varje
11561124 60 m 0.25 mm 0,25 μm TraceGOLD™ TG-OCP I Varje
11571124 15 m 0.32 mm 0,5 μm TraceGOLD™ TG-OCP I Varje
11581124 15 m 0.53 mm 0,5 μm TraceGOLD™ TG-OCP I Varje
11591124 30 m 0.32 mm 0,5 μm TraceGOLD™ TG-OCP I Varje
11501134 30 m 0.53 mm 0,5 μm TraceGOLD™ TG-OCP I Varje
11511134 30 m 0.32 mm 0,32μ m TraceGOLD™ TG-OCP I Varje
11521134 20 m 0.18 mm 0,18 μm TraceGOLD™ TG-OCP I Varje
11511114 15 m 0.32 mm 0,25 μm TraceGOLD™ TG-OCP II Varje
11521114 30 m 0.32 mm 0,25μ m TraceGOLD™ TG-OCP II Varje
11541114 30 m 0.32 mm 0,5 μm TraceGOLD™ TG-OCP II Varje
11551114 20 m 0.18 mm 0,14 μm TraceGOLD™ TG-OCP II Varje
11571114 60 m 0.25 mm 0,2 μm TraceGOLD™ TG-OCP II Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 11581114 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260775720
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Analysera klororganiska bekämpningsmedel och herbicider med ultralåg blödning, överlägsen känslighet, utmärkt toppform och de högsta nivåerna av reproducerbarhet.
Analysera klororganiska bekämpningsmedel och herbicider med ultralåg blödning, överlägsen känslighet, utmärkt toppform och de högsta nivåerna av reproducerbarhet med hjälp av Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I och TG-OCP II gaskromatografikolonner.
Ett språng framåt i prestanda med låg blödning och överlägsen tröghet:
  • Denna stabila kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat; det låga baslinjebruset möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
  • Genom att minimera kolonnblödning förlängs intervallet mellan schemalagt underhåll, vilket leder till högre produktivitet.
  • Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
  • Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
Omdefiniera dina förväntningar på gaskromatografi:
  • Låg blödning med utmärkt signal-brusförhållande, känslighet och masspektral integritet
  • Snabb analystid för att underlätta fullständig separation av klorerade bekämpningsmedel
  • Idealisk för USA EPA-metoder 8081, 608 och CLP
Proprietär formulering underlättar analys av svåra föreningar:
  • Den sura naturen hos silanolgrupperna som är förhärskande inom många GC-kolonner kan resultera i adsorption av basiska föreningar, vilket ofta leder till toppsvans.
  • I TraceGOLD GC-kolonner är grundläggande funktionella grupper bundna till kolonnytan för att minska effekterna av svans och förbättra reproducerbarhet och känslighet från kör till körning.
Rekommenderad användning:
  • Organiska klorbekämpningsmedel
  • Herbicider
Liknar:
  • Rtx™ -CLPesticider
  • Rtx™ -CLPesticider2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Herbicidanalys, GC/MS för herbicider
Filmtjocklek 0,2μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Icke-polär
Beskrivning 30 mx 0,25 mm x 0,20μ m
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Stationär fas TraceGOLD™ TG-OCP II
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Max. Temperatur (metrisk) 340 °C
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.