Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-PAH GC-kolonner
Produktkod. 15958200 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
30 m
40 m
60 m
Diameter (metrisk):
0.18 mm
0.25 mm
Filmtjocklek:
0,07μ m
0,1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15958200
Brand: Thermo Scientific™ 260550120
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa termiskt stabila TraceGOLD TG-PAH GC-kolonner för snabb analys av reglerade polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i komplexa livsmedels- och miljöprover.
Utför snabb analys av reglerade PAH som persistenta organiska föroreningar (POP) i komplexa livsmedels- och miljöprover med hjälp av Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-PAH GC-kolonner. Hög selektivitet och maximal upplösning för denna kapillärkiselbaserade kolonn, i kombination med dess unika bundna kemi, säkerställer noggrann separation av isobariska föreningar även vid mycket låga koncentrationsnivåer. TraceGOLD TG-PAH GC-pelaren anses vara mycket robust på grund av den exceptionellt höga termiska stabiliteten och långa livslängden. Känslighet är av största vikt för att uppfylla regulatoriska standarder i den utmanande spåranalysen.
Designad för högupplöst analys av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i komplexa livsmedels- och miljöprover.
Viktiga fördelar
  • Snabb analys av reglerade PAH
  • Maximera upplösningen för kritiska isobariska PAH
  • Max. temperatur på 360 °C
  • Låg kolonnblödning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ PAH
För användning med (applikation) Gaskromatografi (GC)
Filmtjocklek 0,1μ m
Längd (metrisk) 60 m