Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-PAH GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använd dessa termiskt stabila TraceGOLD TG-PAH GC-kolonner för snabb analys av reglerade polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i komplexa livsmedels- och miljöprover.
Utför snabb analys av reglerade PAH som persistenta organiska föroreningar (POP) i komplexa livsmedels- och miljöprover med hjälp av Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-PAH GC-kolonner. Hög selektivitet och maximal upplösning för denna kapillärkiselbaserade kolonn, i kombination med dess unika bundna kemi, säkerställer noggrann separation av isobariska föreningar även vid mycket låga koncentrationsnivåer. TraceGOLD TG-PAH GC-pelaren anses vara mycket robust på grund av den exceptionellt höga termiska stabiliteten och långa livslängden. Känslighet är av största vikt för att uppfylla regulatoriska standarder i den utmanande spåranalysen.
Designad för högupplöst analys av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i komplexa livsmedels- och miljöprover.
Viktiga fördelar- Snabb analys av reglerade PAH
- Maximera upplösningen för kritiska isobariska PAH
- Max. temperatur på 360 °C
- Låg kolonnblödning
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ PAH |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi (GC) |
| Filmtjocklek | 0,1μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |