Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-PBDE GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
15 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd TraceGOLD TG-PBDE GC-kolonner för snabb analys av polybromerade difenyletrar (PBDE) med högt BDE-209-svar.
Använda Thermo Scientific TraceGOLD™ TG-PBDE GC-kolonner för snabb analys av polybromerade difenyletrar (PBDE) med högt BDE-209-svar. Denna kolumn är idealisk för användning med USA EPA-metod 1614. De viktigaste fördelarna med denna kolumn inkluderar:
- Snabb analys av PBDE
- Utmärkt separation av BDE-49 och BDE-71 överträffar upplösningskriterierna i US EPA-metoden 1614
- Unik behandling ger högt BDE-209-svar
- Hög termisk stabilitet —maximala temperaturer upp till 360 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-PBDE |
| Filmtjocklek | 0,1μ m |
| Längd (metrisk) | 15 m |