Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-POLAR GC-kolonner
Produktkod. 10488484 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
105 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,2μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10488484
Brand: Thermo Scientific™ 260820590
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omdefiniera dina förväntningar på GC-kolumner med hög polaritet med Thermo Scientific TraceGold TG-POLAR Kolumner
Förfina dina förväntningar på GC/MS med hög polaritet med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-POLAR-kolonner, som är speciellt designade med en polymer och ytbehandling för att övervinna traditionella problem med högpolaritetskolonner.
Konstruerad för överlägsen prestanda
  • Mycket polär fas, 90 % biscyanopropyl/10 % fenylcyanopropylpolysiloxan, ej bunden
  • Starkt dipolmoment och hög selektivitet för cis/trans-föreningar eller föreningar med konjugerade dubbelbindningar
  • Motsvarar USP G8 och G48
Användningsområden:
  • Cis/Trans-fettsyrametylestrar (FAME)
  • Dioxiner
Ett språng framåt i prestanda med låg blödning och överlägsen tröghet:
  • En stabil kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat.
  • Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
  • Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
  • Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
  • Överlägsen intertness säkerställer utmärkt toppform och känslighet, speciellt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
Alternativa användningsområden:
  • Alkoholer
  • Aldehyder
  • Biodiesel –FAMEs
Liknar:
  • DB-23
  • HP-23
  • Rtx™™ -2330
  • SP™ -2330
  • SP™ -2380
  • SPB™ -2560
  • HP-88
  • Silar™™ 90c
  • CP-Sil 88 FAME
  • CP-Sil 88
  • BPX 70
  • BPX 90
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 260/275 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-Polar
USP typ G8, G48
För användning med (applikation) Dioxinanalys, GC/MS för dioxiner
Filmtjocklek 0,1μ m
Längd (metrisk) 60 m
Polaritet Mycket polär
Beskrivning 0,1 um Tjocklek; 0,25 mm ID; 60 m Längd
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.