Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-SQC GC kolumner
Produktkod. 10157664 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
15 m
30 m
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10157664 30 m Varje
10127904 15 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10157664 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260701420
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-11-2026
Säkerställ kvaliteten på din Thermo Scientific instrument när det installeras på plats.
Säkerställ kvaliteten på din Thermo Scientific instrument när det installeras på plats med hjälp av Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-SQC GC kolumn. TraceGOLD TG-SQC GC-kolumnen är optimerad för systemkvalifikationstester under initial installation eller under service och underhåll av ett installerat instrument. Denna kolumn rekommenderas endast för benchmarktestning.
Användningsområden:
Systemkvalifikationstest (Thermo Scientific GC-MS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 30 m
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Funktionalitet/Interaktionstyp Endast benchmarktestning
Produktlinje TraceGULD
Filmtjocklek 0,25μ m
Kvantitet Varje
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.