Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-SQC GC kolumner
Produktkod. p-6086615 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
15 m
30 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10127904
Brand: Thermo Scientific™ 260701300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ kvaliteten på din Thermo Scientific instrument när det installeras på plats.
Säkerställ kvaliteten på din Thermo Scientific instrument när det installeras på plats med hjälp av Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-SQC GC kolumn. TraceGOLD TG-SQC GC-kolumnen är optimerad för systemkvalifikationstester under initial installation eller under service och underhåll av ett installerat instrument. Denna kolumn rekommenderas endast för benchmarktestning.
Användningsområden:
Systemkvalifikationstest (Thermo Scientific GC-MS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 15 m
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Stationär fas TraceGOLD TG-SQC
Funktionalitet/Interaktionstyp Endast benchmarktestning
Produktlinje TraceGULD
Filmtjocklek 0,25μ m
Kvantitet Varje
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.