Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
20 m
30 m
40 m
60 m
75 m
Diameter (metrisk):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-kolonner ger bra upplösning och snabba analystider för flyktiga föreningar.
- Proprietär stationär fas
- Optimerade dimensioner för analys av flyktiga organiska föroreningar
- Idealisk för US EPA Method 8260B
- Liknar Rtx-VMS
Rekommenderas för:
- Flyktiga organiska föroreningar
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 260 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-VMS |
| För användning med (applikation) | Analys av flyktiga organiska föroreningar, GC/MS för US EPA Method 8260B Compounds |
| Filmtjocklek | 1.4μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Icke-polär |