Beskrivning
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-kolonner ger bra upplösning och snabba analystider för flyktiga föreningar.
- Proprietär stationär fas
- Optimerade dimensioner för analys av flyktiga organiska föroreningar
- Idealisk för US EPA Methods 502.2, 524.2, 8021 och 8260
- Liknar DB-VRX, Rtx-VRX
Rekommenderas för:
- Flyktiga organiska föroreningar
- Aromatik
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Analys av flyktiga organiska föroreningar, GC/MS för US EPA Method 8021 Compounds |
| Filmtjocklek | 1.4μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Icke-polär |
| Beskrivning | 30 mx 0,25 mm x 1,40μ m |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-VRX |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Max. Temperatur (metrisk) | 260 °C |