Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-kolonner
Produktkod. 11591164 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
20 m
30 m
40 m
60 m
75 m
105 m
Diameter (metrisk):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11591164 20 m 0.18 mm Varje
11511164 30 m 0.25 mm Varje
11521164 60 m 0.25 mm Varje
11531164 30 m 0.32 mm Varje
11541164 60 m 0.32 mm Varje
11551164 30 m 0.53 mm Varje
11561164 60 m 0.53 mm Varje
11571164 105 m 0.53 mm Varje
11581164 75 m 0.53 mm Varje
11501174 40 m 0.18 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11591164 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260814950
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-kolonner ger bra upplösning och snabba analystider för flyktiga föreningar.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-kolonner ger bra upplösning och snabba analystider för flyktiga föreningar.
  • Proprietär stationär fas
  • Optimerade dimensioner för analys av flyktiga organiska föroreningar
  • Idealisk för US EPA Methods 502.2, 524.2, 8021 och 8260
  • Liknar DB-VRX, Rtx-VRX
Rekommenderas för:
  • Flyktiga organiska föroreningar
  • Aromatik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Analys av flyktiga organiska föroreningar, GC/MS för US EPA Method 8021 Compounds
Filmtjocklek 1μ m
Längd (metrisk) 20 m
Polaritet Icke-polär
Beskrivning 20 mx 0,18 mm x 1μ m
Diameter (metrisk) 0.18 mm
Stationär fas TraceGOLD™ TG-VRX
Diameter (metrisk) Inre 0.18 mm
Produktlinje TraceGULD
Max. Temperatur (metrisk) 260 °C