Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-kolonner
Produktkod. p-4522402 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
105 m
20 m
30 m
40 m
60 m
75 m
Diameter (metrisk):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11511164
Brand: Thermo Scientific™ 260813320
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-kolonner ger bra upplösning och snabba analystider för flyktiga föreningar.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-kolonner ger bra upplösning och snabba analystider för flyktiga föreningar.
  • Proprietär stationär fas
  • Optimerade dimensioner för analys av flyktiga organiska föroreningar
  • Idealisk för US EPA Methods 502.2, 524.2, 8021 och 8260
  • Liknar DB-VRX, Rtx-VRX
Rekommenderas för:
  • Flyktiga organiska föroreningar
  • Aromatik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 260 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-VRX
För användning med (applikation) Analys av flyktiga organiska föroreningar, GC/MS för US EPA Method 8021 Compounds
Filmtjocklek 1.4μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Icke-polär
Beskrivning 30 mx 0,25 mm x 1,40μ m