Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC-kolonner
Produktkod. 10086254 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25 μm
0,25μ m
0,5 μm
0,5μ m
1 μm
1μ m
1,5 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek unitSize
10086254 15 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10594475 15 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10754057 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10229274 30 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10147604 30 m 0.53 mm 0,25μ m Varje
10535615 60 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10660426 60 m 0.53 mm 0,25 μm Varje
10596565 15 m 0.25 mm 0,5 μm Varje
10468464 15 m 0.32 mm 0,5 μm Varje
10596755 15 m 0.53 mm 0,5 μm Varje
10487314 30 m 0.25 mm 0,5μ m Varje
10781937 30 m 0.32 mm 0,5μ m Varje
10791937 30 m 0.53 mm 0,5 μm Varje
10487504 60 m 0.25 mm 0,5 μm Varje
10628515 60 m 0.32 mm 0,5 μm Varje
10499424 60 m 0.53 mm 0,5 μm Varje
10754837 15 m 0.32 mm 1 μm Varje
10640256 15 m 0.53 mm 1μ m Varje
10220245 30 m 0.32 mm 1μ m Varje
10417724 30 m 0.53 mm 1μ m Varje
10427724 60 m 0.32 mm 1 μm Varje
10095934 60 m 0.53 mm 1 μm Varje
10409434 15 m 0.53 mm 1,5 μm Varje
10229554 30 m 0.53 mm 1,5 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 10086254 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260871300
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Identifiera organiska syror med hög prestanda, känslighet och reproducerbarhet samtidigt som du förhindrar oxidativ skada med denna lågblödande, polära GC-kolonn.
Identifiera organiska syror med hög prestanda, känslighet och reproducerbarhet samtidigt som du förhindrar oxidativ skada med hjälp av Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS En GC-kolonn.
Konstruerad för överlägsen prestanda
  • Polär fas, syradeaktiverad polyetylenglykol
  • Motstår oxidativ skada och adsorption av syror
  • Utmärkta toppformer för syror med hög MW
  • Motsvarar USP G25, G35 faser
Användningsområden:
  • Organiska syror
  • Fria fettsyror
  • Alkoholer
Ett språng framåt i kolumnprestanda med låg blödning och överlägsen tröghet
  • Denna stabila kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat.
  • Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
  • Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
  • Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
  • Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
Rekommenderas för:
  • Syror
  • Karboxylsyror
  • Organiska syror
  • Alternativa användningsområden:
  • Alkoholer
  • Alkoholer i drycker
  • Aldehyder
  • Alditolacetater (socker)
  • Eteriska oljor
  • Liknar:
  • DB-FFAP
  • HP-FFAP
  • Nukol™
  • OV™ -351
  • CP-Vax 58 CB
  • Stabilvax™ -DA
  • BP-21
  • Optima™ FFAP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Alkoholanalys, GC/MS för fria fettsyror, GC/MS för alkoholer
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 15 m
Polaritet Polär
Beskrivning 0,25 um Tjocklek; 0,25 mm ID; 15 m Längd
Diameter (metrisk) 0.25 mm
USP typ G25, G35
Stationär fas TraceGOLD™ TG-WAXMS A
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Max. Temperatur (metrisk) 240/250 °C
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.