Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC-kolonner
Produktkod. 10095934 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10095934
Brand: Thermo Scientific™ 260873100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Identifiera organiska syror med hög prestanda, känslighet och reproducerbarhet samtidigt som du förhindrar oxidativ skada med denna lågblödande, polära GC-kolonn.
Identifiera organiska syror med hög prestanda, känslighet och reproducerbarhet samtidigt som du förhindrar oxidativ skada med hjälp av Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS En GC-kolonn.
Engineered for Superior Performance
  • Polar phase, acid-deactivated polyethylene glycol
  • Resists oxidative damage and adsorption of acids
  • Excellent peak shapes for high MW acids
  • Equivalent to USP G25, G35 phases
Applications:
  • Organic acids
  • Free fatty acids
  • Alcohols
A Leap Forward in Column Performance with Low Bleed and Superior Inertness
  • This low-bleed, stable column produces consistent results.
  • Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes.
  • Minimizing column bleed extends column lifetime, leading to higher productivity.
  • Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
  • Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult-to-analyze compounds.
Recommended For:
  • Acids
  • Carboxylic acids
  • Organic acids
  • Alternative Uses:
  • Alcohols
  • Alcohols in beverages
  • Aldehydes
  • Alditol acetates (sugars)
  • Essential oils
  • Similar To:
  • DB-FFAP
  • HP-FFAP
  • Nukol™
  • OV™-351
  • CP-Wax 58 CB
  • Stabilwax™-DA
  • BP-21
  • Optima™ FFAP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 240/250°C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
Stationär fas TraceGOLD™ TG-WAXMS A
USP typ G25, G35
För användning med (applikation) GC/MS for Organic Acids, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Alcohols
Filmtjocklek 1 μm
Längd (metrisk) 60 m
Polaritet Polar
Beskrivning 1umthickness; 0.53mm ID; 60m length
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.