Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Identifiera grundläggande analyter med hög prestanda, känslighet och reproducerbarhet utan derivatisering eller kolonnpriming med hjälp av Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS B-kolonner.
- Polär, basdeaktiverad polyetylenglykolfas
- Minskad absorption och förbättrad känslighet för basföreningar
- Ej lämplig för användning med vatten eller alkoholer
- Användningsområden:
- Aminer
- Alkylaminer
- Diaminer
- Andra basiska föreningar
Ett språng framåt i kolumnprestanda med låg blödning och överlägsen tröghet
- Denna stabila kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat.
- Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
- Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
- Att minska kolonnblödningen ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
- Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
Rekommenderas för:
- Aminer &endash;Alifatiska
- Aminer &endash;Aromatisk
- Alternativa användningsområden:
- Alkoholer
- Alkoholer i drycker
- Aldehyder
- Alditolacetater (socker)
- Eteriska oljor
- Liknar:
- KAM
- Carbowax™ Amin
- CP Wax51
- Stabilvax™ -DB
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 200/220 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.53 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-WAXMS B |
| För användning med (applikation) | Diaminanalys, GC/MS för alkylaminer, GC/MS för diaminer, GC/MS för basföreningar |
| Temperaturområde | 40 °°C till 220 °C |
| Filmtjocklek | 1μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Polär |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.