Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC-kolonner
Produktkod. 10209714 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10209714
Brand: Thermo Scientific™ 260862860
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Identifiera grundläggande analyter med hög prestanda, känslighet och reproducerbarhet utan derivatisering eller kolonnpriming.
Identifiera grundläggande analyter med hög prestanda, känslighet och reproducerbarhet utan derivatisering eller kolonnpriming med hjälp av Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS B-kolonner.
Engineered for Superior Performance
  • Polar, base-deactivated polyethylene glycol phase
  • Reduced absorption and improved responsiveness for basic compounds
  • Not suitable for use with water or alcohols
  • Applications:
  • Amines
  • Alkylamines
  • Diamines
  • Other basic compounds
A Leap Forward in Column Performance with Low Bleed and Superior Inertness
  • This low-bleed, stable column produces consistent results.
  • Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes.
  • Minimizing column bleed extends column lifetime, leading to higher productivity.
  • Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
  • Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult-to-analyze compounds.
Recommended For:
  • Amines&endash;Aliphatic
  • Amines&endash;Aromatic
  • Alternative Uses:
  • Alcohols
  • Alcohols in beverages
  • Aldehydes
  • Alditol acetates (sugars)
  • Essential oils
  • Similar To:
  • CAM
  • Carbowax™ Amine
  • CP Wax51
  • Stabilwax™-DB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 200/220°C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
Stationär fas TraceGOLD™ TG-WAXMS B
För användning med (applikation) GC/MS for Amines, GC/MS for Alkylamines, GC/MS for Diamines, GC/MS for Basic Compounds
Temperaturområde 40°C to 220°C
Filmtjocklek 1 μm
Längd (metrisk) 15 m
Polaritet Polar
Beskrivning 1um thickness; 0.53mm ID; 15m length
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.