Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Identifiera grundläggande analyter med hög prestanda, känslighet och reproducerbarhet utan derivatisering eller kolonnpriming med hjälp av Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS B-kolonner.
- Polar, base-deactivated polyethylene glycol phase
- Reduced absorption and improved responsiveness for basic compounds
- Not suitable for use with water or alcohols
- Applications:
- Amines
- Alkylamines
- Diamines
- Other basic compounds
A Leap Forward in Column Performance with Low Bleed and Superior Inertness
- This low-bleed, stable column produces consistent results.
- Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes.
- Minimizing column bleed extends column lifetime, leading to higher productivity.
- Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
- Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult-to-analyze compounds.
Recommended For:
- Amines&endash;Aliphatic
- Amines&endash;Aromatic
- Alternative Uses:
- Alcohols
- Alcohols in beverages
- Aldehydes
- Alditol acetates (sugars)
- Essential oils
- Similar To:
- CAM
- Carbowax™ Amine
- CP Wax51
- Stabilwax™-DB
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 200/220°C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-WAXMS B |
| För användning med (applikation) | GC/MS for Amines, GC/MS for Alkylamines, GC/MS for Diamines, GC/MS for Basic Compounds |
| Temperaturområde | 40°C to 220°C |
| Filmtjocklek | 0.25 μm |
| Längd (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Polar |
| Beskrivning | 0.25um thickness; 0.32mm ID; 15m length |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.