Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC-kolonner
Produktkod. 10782147 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek unitSize
10782147 30 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10459634 15 m 0.25 mm 0.25 μm Varje
10320975 15 m 0.32 mm 0.25 μm Varje
10469634 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10361335 30 m 0.25 mm 0,5μ m Varje
10299304 30 m 0.32 mm 0.5 μm Varje
10774437 30 m 0.53 mm 0.5 μm Varje
10600256 15 m 0.32 mm 1 μm Varje
10209714 15 m 0.53 mm 1 μm Varje
10137374 30 m 0.32 mm 1 μm Varje
10095834 30 m 0.53 mm 1μ m Varje
10361115 60 m 0.32 mm 1 μm Varje
10026274 60 m 0.53 mm 1 μm Varje
10310965 30 m 0.53 mm 1.5 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 10782147 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260861430
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Identifiera grundläggande analyter med hög prestanda, känslighet och reproducerbarhet utan derivatisering eller kolonnpriming.
Identifiera grundläggande analyter med hög prestanda, känslighet och reproducerbarhet utan derivatisering eller kolonnpriming med hjälp av Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS B-kolonner.
Konstruerad för överlägsen prestanda
  • Polär, basdeaktiverad polyetylenglykolfas
  • Minskad absorption och förbättrad känslighet för basföreningar
  • Ej lämplig för användning med vatten eller alkoholer
  • Användningsområden:
  • Aminer
  • Alkylaminer
  • Diaminer
  • Andra basiska föreningar
Ett språng framåt i kolumnprestanda med låg blödning och överlägsen tröghet
  • Denna stabila kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat.
  • Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
  • Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
  • Att minska kolonnblödningen ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
  • Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
Rekommenderas för:
  • Aminer &endash;Alifatiska
  • Aminer &endash;Aromatisk
  • Alternativa användningsområden:
  • Alkoholer
  • Alkoholer i drycker
  • Aldehyder
  • Alditolacetater (socker)
  • Eteriska oljor
  • Liknar:
  • KAM
  • Carbowax™ Amin
  • CP Wax51
  • Stabilvax™ -DB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 200/220 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-WAXMS B
För användning med (applikation) Grundläggande analys av föreningar, GC/MS för alkylaminer, GC/MS för diaminer, GC/MS för basföreningar
Temperaturområde 40 °°C till 220 °C
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Polär
Beskrivning 0,25 um Tjocklek; 0,32 mm ID; 30 m Längd
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.