Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC-kolonner med SafeGuard
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Producera konsekventa resultat med denna stabila kolonn som ger låga utsläpp. De Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC Column med SafeGuard erbjuder förlängd livslängd för analytisk kolonn utan att kompromissa med prestanda.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-WAXMS |
| USP typ | G14, G15, G16, G20, G39 |
| För användning med (applikation) | GC/MS |
| Partikelstorlek | 0,25μ m |
| Temperaturområde | 40 °°C till 260 °C |
| Längd (metrisk) | 30 m |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.