Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC-kolonner
Produktkod. 10229614 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
1.5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10229614
Brand: Thermo Scientific™ 260882370
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Analysera FAMEs med utmärkt termisk stabilitet med denna kolumn.
Analysera FAMEs med utmärkt termisk stabilitet med hjälp av Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS GC Column.
Konstruerad för överlägsen prestanda
  • Polär fas, polyetylenglykol
  • Polar-deaktiverad yta som tätt binder polymer för utmärkt termisk stabilitet
  • Motståndskraftig mot oxidativ skada och skador från starkt sura eller basiska flyktiga ämnen bättre än fasta silikonfaser
  • Användningsområden:
  • Fettsyrametylestrar (FAME)
  • Smakföreningar och eteriska oljor
  • Lösningsmedel
  • Xylenisomerer
  • EPA-metod 603 för akrolein/akrylnitril
Ett språng framåt i kolumnprestanda med låg blödning och överlägsen tröghet
  • Denna stabila kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat.
  • Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
  • Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
  • Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
  • Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
Rekommenderas för:
  • Aldehyder
  • Eteriska oljor
  • Lösningsmedel
  • Xylener
  • Alternativa användningsområden:
  • Syror
  • Alkoholer
  • Alkoholer i drycker
  • Alditolacetater (socker)
  • Aminer &endash;Alifatiska
  • Aminer &endash;Aromatisk
  • Herbicider
  • Ketoner
  • Nitroaromatics
  • Fenoler
  • Flyktiga ämnen
Liknar:
  • DB-WAX
  • DB-WAXetr
  • HP-vax
  • HP-Innowax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • CP-Vax 52 CB
  • Stabilwax™
  • Rtx™ -Vax
  • BP20
  • ZB-vax
  • Optima™ Vax
  • PÅ™ -Vax
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 240/260 °C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-WAXMS
USP typ G14, G15, G16, G20, G39
För användning med (applikation) Xylenisomeranalys, GC/MS för smakföreningar och eteriska oljor, GC/MS för lösningsmedel, GC/MS för xylenisomerer, GC/MS för EPA-metod 603 för akrolein/akrylnitril
Filmtjocklek 0,5μ m
Längd (metrisk) 60 m
Polaritet Polär
Beskrivning 0,5 um Tjocklek; 0,53 mm ID; 60 m Längd
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.