Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Analysera FAMEs med utmärkt termisk stabilitet med hjälp av Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS GC Column.
- Polar phase, polyethylene glycol
- Polar-deactivated surface that tightly binds polymer for excellent thermal stability
- Resistive to oxidative damage and damage from strongly acidic or basic volatiles better than silicone solid phases
- Applications:
- Fatty acid methyl esters (FAMEs)
- Flavor compounds and essential oils
- Solvents
- Xylene isomers
- EPA Method 603 for Acrolein/Acrylonitrile
A Leap Forward in Column Performance with Low Bleed and Superior Inertness
- This low-bleed, stable column produces consistent results.
- Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes.
- Minimizing column bleed extends column lifetime, leading to higher productivity.
- Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
- Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult-to-analyze compounds.
Recommended For:
- Aldehydes
- Essential oils
- Solvents
- Xylenes
- Alternative Uses:
- Acids
- Alcohols
- Alcohols in beverages
- Alditol acetates (sugars)
- Amines&endash;Aliphatic
- Amines&endash;Aromatic
- Herbicides
- Ketones
- Nitroaromatics
- Phenols
- Volatiles
Similar To:
- DB-WAX
- DB-WAXetr
- HP-Wax
- HP-Innowax
- SUPELCOWAX™ 10
- CP-Wax 52 CB
- Stabilwax™
- Rtx™-Wax
- BP20
- ZB-Wax
- Optima™ Wax
- AT™-Wax
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 240/260°C |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.53 mm |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-WAXMS |
| USP typ | G14, G15, G16, G20, G39 |
| För användning med (applikation) | GC/MS for FAMEs, GC/MS for Flavor Compoundsand Essential Oils, GC/MS for Solvents, GC/MS for Xylene Isomers, GC/MS for EPA Method 603 for Acrolein/Acrylonitrile |
| Filmtjocklek | 1.5 μm |
| Längd (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Polar |
| Beskrivning | 1.5um thickness; 0.53mm ID; 15m length |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.