Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC-kolonner
Produktkod. 10744647 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,25 μm
0,25μ m
0,5 μm
0,5μ m
1 μm
1μ m
1,5 μm
1.5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek unitSize
10744647 30 m 0.32 mm 0,5μ m Varje
10734267 10 m 0.1 mm 0,1μ m Varje
10419444 15 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10137944 15 m 0.32 mm 0,25 μm Varje
10477714 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10209234 30 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10219234 30 m 0.53 mm 0,25μ m Varje
10381065 60 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
10025794 60 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
10722537 60 m 0.53 mm 0,25μ m Varje
10391065 15 m 0.25 mm 0,5 μm Varje
10157804 15 m 0.32 mm 0,5μ m Varje
10167804 15 m 0.53 mm 0,5μ m Varje
10670446 30 m 0.25 mm 0,5μ m Varje
10055594 30 m 0.53 mm 0,5μ m Varje
10147944 60 m 0.25 mm 0,5μ m Varje
10219614 60 m 0.32 mm 0,5μ m Varje
10229614 60 m 0.53 mm 0,5μ m Varje
10535065 15 m 0.32 mm 1 μm Varje
10380875 15 m 0.53 mm 1μ m Varje
10187994 30 m 0.32 mm 1μ m Varje
10280285 30 m 0.53 mm 1μ m Varje
10210055 60 m 0.32 mm 1μ m Varje
10468104 60 m 0.53 mm 1μ m Varje
10279274 15 m 0.53 mm 1,5 μm Varje
10321355 30 m 0.53 mm 1.5μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Produktkod. 10744647 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260882240
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Analysera FAMEs med utmärkt termisk stabilitet med denna kolumn.
Analysera FAMEs med utmärkt termisk stabilitet med hjälp av Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS GC Column.
Konstruerad för överlägsen prestanda
  • Polär fas, polyetylenglykol
  • Polar-deaktiverad yta som tätt binder polymer för utmärkt termisk stabilitet
  • Motståndskraftig mot oxidativ skada och skador från starkt sura eller basiska flyktiga ämnen bättre än fasta silikonfaser
  • Användningsområden:
  • Fettsyrametylestrar (FAME)
  • Smakföreningar och eteriska oljor
  • Lösningsmedel
  • Xylenisomerer
  • EPA-metod 603 för akrolein/akrylnitril
Ett språng framåt i kolumnprestanda med låg blödning och överlägsen tröghet
  • Denna stabila kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat.
  • Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
  • Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
  • Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
  • Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
Rekommenderas för:
  • Aldehyder
  • Eteriska oljor
  • Lösningsmedel
  • Xylener
  • Alternativa användningsområden:
  • Syror
  • Alkoholer
  • Alkoholer i drycker
  • Alditolacetater (socker)
  • Aminer &endash;Alifatiska
  • Aminer &endash;Aromatisk
  • Herbicider
  • Ketoner
  • Nitroaromatics
  • Fenoler
  • Flyktiga ämnen
Liknar:
  • DB-WAX
  • DB-WAXetr
  • HP-vax
  • HP-Innowax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • CP-Vax 52 CB
  • Stabilwax™
  • Rtx™ -Vax
  • BP20
  • ZB-vax
  • Optima™ Vax
  • PÅ™ -Vax
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Lösningsmedelsanalys, GC/MS för smakföreningar och eteriska oljor, GC/MS för lösningsmedel, GC/MS för xylenisomerer, GC/MS för EPA-metod 603 för akrolein/akrylnitril
Filmtjocklek 0,5μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Polär
Beskrivning 0,5 um Tjocklek; 0,32 mm ID; 30 m Längd
Diameter (metrisk) 0.32 mm
USP typ G14, G15, G16, G20, G39
Stationär fas TraceGOLD™ TG-WAXMS
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Produktlinje TraceGULD
Max. Temperatur (metrisk) 240/260 °C
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.