Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT metall GC kolumner
Produktkod. 11850463 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk):
0.25 mm
0.53 mm
Partikelstorlek:
0.10 μm
0,25μ m
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek unitSize
11850463 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
11810473 15 m 0.53 mm 1 μm Varje
11890463 30 m 0.25 mm 0.5 μm Varje
11840463 15 m 0.25 mm 0.25 μm Varje
11830463 15 m 0.25 mm 0.10 μm Varje
11800473 30 m 0.53 mm 0.5 μm Varje
11870463 60 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
11820473 30 m 0.53 mm 1 μm Varje
11860463 30 m 0.53 mm 0.25 μm Varje
11830473 30 m 0.53 mm 1.5 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11850463 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26M881420
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ utmärkt reproducerbarhet från kolumn till kolumn med hjälp av Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT GC-kolonner.
Konstruerad för överlägsen kolumn-till-kolumn-reproducerbarhet
  • Polär fas, polyetylenglykol
  • Polar-deaktiverad yta binder polymeren tätt för utmärkt termisk stabilitet
  • Motstår oxidativ skada, skador från starkt sura eller basiska flyktiga ämnen bättre än fasta silikonfaser
  • Motsvarar USP G14, G15, G20 och G39 faser
Användningsområden:
  • Fettsyrametylestrar (FAME)
  • Smakföreningar
  • Eteriska oljor
  • Aminer
  • Lösningsmedel
  • Xylenisomerer
  • EPA-metod 603 för akrolein/akrylnitril
Ett språng framåt i kolumnprestanda med låg blödning och överlägsen tröghet
  • Denna stabila kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat.
  • Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
  • Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
  • Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
  • Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
Rekommenderad användning:
  • Aldehyder
  • Eteriska oljor
  • Lösningsmedel
  • Xylener
  • Alternativ användning:
  • Syror
  • Alkoholer
  • Alkoholer i drycker
  • Alditolacetater (socker)
  • Aminer –alifatiska
  • Aminer –Aromatisk
Liknar:
  • MXT™ -Vax
  • DB-WAX
  • DB-WAXetr
  • HP-vax
  • HP-Innowax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • CP-Vax 52 CB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 260 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-WAXMS
USP typ G14, G15, G16, G20, G39
För användning med (applikation) GC för EPA-metod 603 för akrolein/akrylnitril, GC för fettsyrametylestrar (FAMEs), smakföreningar, eteriska oljor, aminer, lösningsmedel och xylenisomerer
Partikelstorlek 0,25μ m
Temperaturområde 40 °°C till 260 °C
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Polär