Beskrivning
Säkerställ utmärkt reproducerbarhet från kolumn till kolumn med hjälp av Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT GC-kolonner.
Konstruerad för överlägsen kolumn-till-kolumn-reproducerbarhet
Ett språng framåt i kolumnprestanda med låg blödning och överlägsen tröghet
Rekommenderad användning:
Liknar:
- Polär fas, polyetylenglykol
- Polar-deaktiverad yta binder polymeren tätt för utmärkt termisk stabilitet
- Motstår oxidativ skada, skador från starkt sura eller basiska flyktiga ämnen bättre än fasta silikonfaser
- Motsvarar USP G14, G15, G20 och G39 faser
- Fettsyrametylestrar (FAME)
- Smakföreningar
- Eteriska oljor
- Aminer
- Lösningsmedel
- Xylenisomerer
- EPA-metod 603 för akrolein/akrylnitril
Ett språng framåt i kolumnprestanda med låg blödning och överlägsen tröghet
- Denna stabila kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat.
- Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
- Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
- Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
- Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
Rekommenderad användning:
- Aldehyder
- Eteriska oljor
- Lösningsmedel
- Xylener
- Alternativ användning:
- Syror
- Alkoholer
- Alkoholer i drycker
- Alditolacetater (socker)
- Aminer –alifatiska
- Aminer –Aromatisk
Liknar:
- MXT™ -Vax
- DB-WAX
- DB-WAXetr
- HP-vax
- HP-Innowax
- SUPELCOWAX™ 10
- CP-Vax 52 CB
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 260 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-WAXMS |
| USP typ | G14, G15, G16, G20, G39 |
| För användning med (applikation) | GC för EPA-metod 603 för akrolein/akrylnitril, GC för fettsyrametylestrar (FAMEs), smakföreningar, eteriska oljor, aminer, lösningsmedel och xylenisomerer |
| Partikelstorlek | 0,25μ m |
| Temperaturområde | 40 °°C till 260 °C |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Visa mer |