Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC-kolonner
Produktkod. 11511154 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
15 m
20 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0.1 μm
0,18μ m
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11511154
Brand: Thermo Scientific™ 260795780
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC-kolonner erbjuder en kolumn med låg polaritet och låg blödning som lämpar sig för ett brett spektrum av applikationer.
Välj dessa kolumner som erbjuder en kolonn med låg polaritet och låg utlopp som lämpar sig för ett brett spektrum av applikationer.
  • Proprietär stationär fas
  • Unik selektivitet
  • Liknar DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12
Rekommenderas för:
  • Bekämpningsmedel
  • PCB-kongener
  • PAH:er
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 340/360 °C
Diameter (metrisk) 0.18 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.18 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-XLBMS
För användning med (applikation) Aroclor Blandningsanalys, GC/MS för PCB-kongener, GC/MS för PAH, GC/MS för Aroclor Blandningar
Filmtjocklek 0,18μ m
Längd (metrisk) 20 m
Polaritet Lågpolär
Beskrivning 20 mx 0,18 mm x 0,18μ m
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.