Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Välj dessa kolumner som erbjuder en kolonn med låg polaritet och låg utlopp som lämpar sig för ett brett spektrum av applikationer.
- Proprietary stationary phase
- Unique selectivity
- Similar to DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12
Recommended for:
- Pesticides
- PCB congeners
- PAH's
Specifications
Specifications
| Max. Temperatur | 340/360°C |
| Diameter (metrisk) | 0.1 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.1 mm |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-XLBMS |
| För användning med (applikation) | GC/MS for Pesticides, GC/MS for PCB Congeners, GC/MS for PAHs, GC/MS for Aroclor Mixes |
| Filmtjocklek | 0.1 μm |
| Längd (metrisk) | 10 m |
| Polaritet | Low-Polar |
| Beskrivning | 10 m x 0.10 mm x 0.10 μm |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.