Beskrivning
Välj dessa kolumner som erbjuder en kolonn med låg polaritet och låg utlopp som lämpar sig för ett brett spektrum av applikationer.
- Proprietär stationär fas
- Unik selektivitet
- Liknar DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12
Rekommenderas för:
- Bekämpningsmedel
- PCB-kongener
- PAH:er
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 340/360 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-XLBMS |
| För användning med (applikation) | PAH-analys, GC/MS för PCB-kongener, GC/MS för PAH, GC/MS för Aroclor Blandningar |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Lågpolär |
| Beskrivning | 15 mx 0,25 mm x 0,25μ m |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.