Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC-kolonner
Produktkod. 11581134 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
15 m
20 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0.1 μm
0,18μ m
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11581134
Brand: Thermo Scientific™ 260791310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC-kolonner erbjuder en kolumn med låg polaritet och låg blödning som lämpar sig för ett brett spektrum av applikationer.
Välj dessa kolumner som erbjuder en kolonn med låg polaritet och låg utlopp som lämpar sig för ett brett spektrum av applikationer.
  • Proprietary stationary phase
  • Unique selectivity
  • Similar to DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12
Recommended for:
  • Pesticides
  • PCB congeners
  • PAH's
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 340/360°C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Stationär fas TraceGOLD™ TG-XLBMS
För användning med (applikation) GC/MS for Pesticides, GC/MS for PCB Congeners, GC/MS for PAHs, GC/MS for Aroclor Mixes
Filmtjocklek 0.25 μm
Längd (metrisk) 15 m
Polaritet Low-Polar
Beskrivning 15m x 0.32mm x 0.25um
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.