Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC-kolonner
Produktkod. 11591134 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 m
15 m
20 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0.1 μm
0,18μ m
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Filmtjocklek unitSize
11591134 30 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
11531134 10 m 0.1 mm 0.1 μm Varje
11541134 15 m 0.25 mm 0.1 μm Varje
11551134 30 m 0.25 mm 0.1 μm Varje
11561134 30 m 0.32 mm 0.1 μm Varje
11571134 15 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
11581134 15 m 0.32 mm 0.25 μm Varje
11501144 30 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
11511144 60 m 0.25 mm 0,25μ m Varje
11521144 60 m 0.32 mm 0,25μ m Varje
11531144 30 m 0.25 mm 0,5μ m Varje
11541144 30 m 0.32 mm 0.5 μm Varje
11551144 30 m 0.53 mm 0.5 μm Varje
11561144 15 m 0.25 mm 1 μm Varje
11571144 30 m 0.25 mm 1 μm Varje
11581144 30 m 0.32 mm 1 μm Varje
11591144 15 m 0.53 mm 1.5 μm Varje
11501154 30 m 0.53 mm 1.5 μm Varje
11511154 20 m 0.18 mm 0,18μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 11591134 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260791420
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC-kolonner erbjuder en kolumn med låg polaritet och låg blödning som lämpar sig för ett brett spektrum av applikationer.
Välj dessa kolumner som erbjuder en kolonn med låg polaritet och låg utlopp som lämpar sig för ett brett spektrum av applikationer.
  • Proprietär stationär fas
  • Unik selektivitet
  • Liknar DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12
Rekommenderas för:
  • Bekämpningsmedel
  • PCB-kongener
  • PAH:er
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 340/360 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-XLBMS
För användning med (applikation) Aroclor Blandningsanalys, GC/MS för PCB-kongener, GC/MS för PAH, GC/MS för Aroclor Blandningar
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Lågpolär
Beskrivning 30 mx 0,25 mm x 0,25μ m
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.