Läs mer
Thermo Scientific™ TracePLOT Partikelfällor för GC-instrument
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Skydda dina GC-instrument från skador orsakade av lossnade partiklar som kommer in i detektorn med Thermo Scientific™ TracePLOT Partikelfällor för GC-instrument.
Inkluderar:
Två kontakter, 2,5 m pelare
Specifications
Specifications
| Typ | Partikelfälla |
| För användning med (applikation) | Vätskekromatografi |
| Beskrivning | 2,5 mx 0,32 mm ID partikelfälla |
| För användning med (utrustning) | GC Instruments |
| Längd (metrisk) | 2.5 m |
| Diameter (engelska) Inre | 0,013 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,32 mm |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.