Läs mer
Thermo Scientific™ TracePLOT Partikelfällor för GC-instrument
Produktkod. p-4522318 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,32 mm
0,53 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
10026224 0,32 mm Varje
10609875 0,53 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10026224 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180860
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda dina GC-instrument från skador orsakade av att partiklar lossnat i detektorn.
Skydda dina GC-instrument från skador orsakade av lossnade partiklar som kommer in i detektorn med Thermo Scientific™ TracePLOT Partikelfällor för GC-instrument.
Inkluderar:
Två kontakter, 2,5 m pelare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Partikelfälla
För användning med (applikation) Vätskekromatografi
Beskrivning 2,5 mx 0,32 mm ID partikelfälla
För användning med (utrustning) GC Instruments
Längd (metrisk) 2.5 m
Diameter (engelska) Inre 0,013 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0,32 mm
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.