Läs mer
Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC-kolonner ( Na2SO4- deaktivering)
Produktkod. 10026554 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
30 m
50 m
Filmtjocklek:
5μ m
10μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10026554
Brand: Thermo Scientific™ 260016080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC Kolumner för linjär och kvantitativ analys av polära omättade kolväten.
Användningsområden:
  • C1-C5 kolväten
  • Omättade kolväteisomerer
Konstruerad för överlägsen prestanda:
  • Stark bindning förhindrar skador på injektions- och detektionssystem från partikelutsläpp under ventilomkopplingsoperationer.
  • Kolonner kan regenereras för att återställa full effektivitet och selektivitet efter vattenadsorption.
  • Rigorösa tester säkerställer korrekt filmtjocklek (1,3-butadien), selektivitet (propadien, metylacetylen), upplösning (trans-2-buten, 1-buten) och beläggningseffektivitet (1,3-butadien).
Liknar:
  • Aluminiumoxid-PLOT
  • PÅ™ -Aluminiumoxid
  • CP-Al2O3/KCl
  • CP-Al2O3/Na2S04
  • GS-Alumina
  • GS-Alumina KCl
  • HP PLOT M
  • HP PLOT S
  • Rt™ -Aluminiumoxid BOND (KCl)
  • Rt™ -Aluminiumoxidbindning (Na2SO4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Stationär fas TracePLOT™ TG-BOND Aluminiumoxid
För användning med (applikation) GC/MS
Filmtjocklek 10μ m
Längd (metrisk) 30 m
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.